Läs mer
(S)-(-)-Phenylalanine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15896540
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896540 10 g 10g
15806550 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15896540 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8160110010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63-91-2
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 165.19
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Phenylalanine
Smältpunkt 275°C to 283°C (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00064227
Synonym (S)-(-)-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid, (S)-(-)-Phenylalanine
Densitet 1.34 g/cm3 at 20°C
Kvantitet 10 g