Läs mer
(S)-fenylefrin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30005340
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005340 10 mg
30003737 100 mg
30004269 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005340 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP32063010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 939-38-8
Molekylformel C9 H13 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 203.67
Synonym Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (αS)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (S)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (αS)- (9CI), Benzyl alcohol, m-hydroxy-α-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (+)- (8CI), (+)-Phenylephrine hydrochloride, (S)-Phenylephrine hydrochloride, (1S)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(N-methylamino)ethanol hydrochloride, N-[(2S)-2-Hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylamine hydrochloride, (+)-m-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride, D-Phenylephedrine hydrochloride, (αS)-3-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanol Hydrochloride (1:1)
IUPAC-namn 3-[(1S)-1-hydroxy-2-(metylamino)etyl]fenol; hydroklorid
LEDER Cl.CNC[C@@H](O)c1cccc(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Phenylephrine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
Formel vikt 203.0713
Procent renhet >95%