missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-Phenylmercapturic Acid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Phenylmercapturic Acid-d5 |
| CAS | 1331906-27-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11H8D5NO3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-Acetyl-S-phenyl-D-cysteine-d5, N-Acetyl-3-(phenylthio)alanine-d5, NSC 17197-d5, SPMA-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3S/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m1/s1/i2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(SC[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O)=C1[2H] |
| IUPAC-namn | (2S)-2-acetamido-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.32 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?