Läs mer
S-Phenylmercapturic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Phenylmercapturic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3S/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-16-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 239.0616 |
| Procent renhet | >95% |