Läs mer
Asecos™ S-PHOENIX-90 Ljusgrå säkerhetsförvaringsskåp med automatiskt stängande dörrar
Handla allt asecos ProdukterBeskrivning
- Optimalt utvecklad dörrteknik för enkel manövrering
- Luftdämpad dörrbuffert säkerställer mjuka och slitstarka stängningar
- Finns i olika bredder och höjder
- Utrymmesbesparande vikdörrar – idealiska för användning vid smala passagebredder framför skåpet
- Bekväm hantering – dörrmanövrering med minimal ansträngning
- Kontinuerliga dörrlister som inte kläms fast på vikdörrarna ger maximalt skydd under drift
- Integrerade justeringshjälpmedel i skåpsbotten säkerställer en snabb och effektiv kompensation för ojämna golv på upp till 10 mm
- Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
- Brandmotstånd på 90 minuter
- Robust konstruktion och lång livslängd – dörr med tre gångjärn, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
- Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
- Vissa modeller med seriell automatisk dörrstängning som släpper låsta dörrar efter ca. 60 sekunder med en akustisk och visuell signal före stängning
- Enhandsmanövrering för dubbeldörrsskåp
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 14470-1, TRGS 510 |
| Konfiguration | 6 x 60 kg/29 L pulverlackerade stålplåtslådor |
| Mått (D x B x H) | 616 x 1196 x 1968 mm |
| Dörr stil | Autostängning |
| För användning med (applikation) | Förvaring av brandfarliga farliga material |
| Bärande kapacitet | 6 x Lådor: 60 kg/29 L styck, Max belastning: 600 kg |
| Antal dörrar | 2 |
| Ytbeläggning | Pulverlackerad |
| Vikt (metrisk) | 527 kg |
| Färg | ljusgrå |
| Visa mer |