Läs mer
Asecos™ S-PHOENIX-90 Ljusgrå säkerhetsförvaringsskåp med dörröppningssystem
Produktkod. 15546855 Handla allt asecos Produkter
Change view
Färg:
ljusgrå
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg unitSize
15546855 ljusgrå Varje
1 options
Produktkod. 15546855 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 3011800133715
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerhetsförvaringsskåp med vikdörrar för obegränsad förvaring av brandfarliga material i arbetsområden enligt EN 14470-1 och TRGS 510.
  • Optimalt utvecklad dörrteknik för enkel manövrering
  • Luftdämpad dörrbuffert säkerställer mjuka och slitstarka stängningar
  • Finns i olika bredder och höjder
  • Utrymmesbesparande vikdörrar – idealiska för användning vid smala passagebredder framför skåpet
  • Bekväm hantering – dörrmanövrering med minimal ansträngning
  • Dörröppningssystem möjliggör bekväm och säker borttagning eller förvaring av behållare med båda händerna
  • Kontinuerliga dörrlister som inte kläms fast på vikdörrarna ger maximalt skydd under drift
  • Integrerade justeringshjälpmedel i skåpsbotten säkerställer en snabb och effektiv kompensation för ojämna golv på upp till 10 mm
  • Finns med olika kombinationer av lådor, höj- och sänkbara hyllplan och bottensumpar för läckage
  • Brandmotstånd på 90 minuter
  • Robust konstruktion och lång livslängd – dörr med tre gångjärn, stomme av pulverlackerad stålplåt, säkerhetselement monterade utanför skåpet för ökat skydd mot korrosion
  • Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem
  • Enhandsmanövrering för dubbeldörrsskåp
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 14470-1, TRGS 510
Konfiguration 3 x 75 kg stålplåtshyllor; 1 x 75 kg stålplåtsinsats; 1 x 33 L stålplåtsump
Mått (D x B x H) 616 x 1196 x 1968 mm
Dörr stil Hopfällbar
För användning med (applikation) Förvaring av brandfarliga farliga material
Bärande kapacitet Hyllor: 75 kg styck, Insats: 75 kg, Sump: 33 L, Max belastning: 600 kg
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 462.5 kg
Färg ljusgrå
Material Stål
Produkttyp Safety storage cabinet