Läs mer
S-Phos, TRC
Produktkod. 30412909
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30412909 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30412909 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6817202.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S-Phos
CAS 657408-07-6
Molekylformel C26H35O2P
Kvantitet 2.5 g
Synonym (2,6-Dimethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl)dicyclohexylphosphine, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-dimethoxybiphenyl, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-2-yl)phosphine, Dicyclohexyl(2',6'-dimethoxybiphenyl-2-yl)phosphine
InChI formel InChI=1S/C26H35O2P/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3
LEDER COc1cccc(OC)c1c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
IUPAC-namn dicyklohexyl-[2-(2,6-dimetoxyfenyl)fenyl]fosfan
Molekylvikt (g/mol) 410.53
Formel vikt 410.2375