Läs mer
(S)-(-)-Pindolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Pindolol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 248.1525 |