Läs mer
(S)-(-)-Piperazin-2-karboxylsyra dihydroklorid, 98+%
Produktkod. 11442200
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442200 1 g 1g
15477745 250 mg 250mg
11452200 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442200 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28972.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 158663-69-5 | C5H12Cl2N2O2 | 203,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 158663-69-5
Molekylformel C5H12Cl2N2O2
Molekylvikt (g/mol) 203.06
MDL-nummer MFCD01632104,MFCD03840829
InChI-nyckel WNSDZBQLMGKPQS-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, s-2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, 2s-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, s-piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, s---2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, s---piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, 2s, s---piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, 2s---2-carboxypiperazine dihydrochloride
PubChem CID 2734260
IUPAC-namn (2S)-piperazin-2-karboxylsyra;dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.OC(=O)C1CNCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Smältpunkt ∽280 °C (dekomposition)
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Optisk rotation −5° (c=1 i vatten)
Formel vikt 203.07
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.