missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Pramipexole-d5 Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Pramipexole-(N-Propyl-2,2,3,3,3-d5) Dihydrochloride |
| CAS | 1217601-58-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10H14D5Cl2N3S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-propyl-d5-2,6-benzothiazolediamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m0../s1/i1D3,2D2;; |
| LEDER | NC(S1)=NC2=C1C[C@@H](NCC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])CC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.28 |
| Formel vikt | 288.0991 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?