missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Pramipexole-d7 2HCl (N-propyl-d7), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pramipexole-D7 (N-propyl-D7) Dihydrochloride |
| CAS | 2702798-58-9 |
| Molekylformel | C10 D7 H10 N3 S . 2 Cl H |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | (6 S)-N'-(1,1,2,2,3,3,3-Heptadeuteriopropyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine dihydrochloride, (6 S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-(propyl-d7)-2,6-benzothiazolediamine hydrochloride (1:2), Pramipexole-d7 dihydrochloride, (S)-Pramipexole (N-propyl-1,1,2,2,3,3,3-d7) dihydrochloride, Pramipexole-D7 (N-propyl-D7) dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H17N3S0.2 ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12 H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1 H/t7-;;/m0../s1/i1D3,2D2,5D2;; |
| LEDER | Cl.Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N[C@H]1 CCc2nc(N)sc2C1 |
| IUPAC-namn | (6 S)-6-N-(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.2921 |
| Formel vikt | 290.1116 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?