Läs mer
(S)-Pramipexoldihydroklorid, TRC
Produktkod. 30413755
Change view
Kvantitet:
5 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413755 100 mg
30408809 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30413755 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP700755100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104632-25-9
Molekylformel C10 H17 N3 S . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 284.25
Synonym 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, hydrochloride (1:2), (6S)- (ACI), 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, dihydrochloride, (6S)- (9CI), 2,6-Benzothiazolediamine, 4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-, dihydrochloride, (S)- (ZCI), Pramipexole dihydrochloride, Pramipexole hydrochloride, SND 19, (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-propyl-2,6-benzothiazolediamine dihydrochloride
IUPAC-namn (6S)-6-N-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2,6-diamin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pramipexole Dihydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H17N3S.2ClH/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8;;/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13);2*1H/t7-;;/m0../s1
Formel vikt 283.0677