missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Pramipexole (N-Propyl-3,3,3-d3) Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Pramipexole (N-Propyl-3,3,3-d3) Dihydrochloride |
| CAS | 1432230-10-8 |
| Molekylformel | C10 D3 H14 N3 S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N6-(propyl-d3)-2,6-benzothiazolediamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)/t7-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1 |
| IUPAC-namn | (6S)-6-N-(3,3,3-trideuteriopropyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.346 |
| Formel vikt | 214.133 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?