Läs mer
(S)-Pramipexole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pramipexole |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)/t7-/m0/s1 |
| Formel vikt | 211.1143 |