Läs mer
(S)-Pregabalin Lactam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Pregabalin Lactam |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1 |
| Formel vikt | 141.1154 |
| Procent renhet | >95% |