Läs mer
(S)-Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 714230-22-5 |
| Molekylformel | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-Pregabalin Methyl Ester Hydrochloride, Hexanoic acid','3-(aminomethyl)-5-methyl-','methyl ester','hydrochloride (1:1)','(3S)-, Hexanoic acid','3-(aminomethyl)-5-methyl-','methyl ester','hydrochloride','(3S)- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-7(2)4-8(6-10)5-9(11)12-3;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.COC(=O)C[C@@H](CN)CC(C)C |
| IUPAC-namn | methyl (3S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.71 |
| Formel vikt | 209.1183 |