Läs mer
(S)-(-)-Proline, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Proline |
| Smältpunkt | 220°C to 222°C (Decomposition) |
| MDL-nummer | MFCD00064318 |
| Synonym | (S)-(-)-Proline, Pro, (S)-(-)-Proline |
| Densitet | 1.35 To 1.38 g/cm3 at 25°C |
| Kvantitet | 100 g |