Läs mer
(S)-(-)-Proline, Sigma-Aldrich™
Código de producto. 15840221
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Tamaño de la unidad
15840221 100 g 100g
15830221 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15840221 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8160190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1150.00 SEK
    1080.00 SEK / 100g
    Save 70.00 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 147-85-3
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Especificaciones
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-Proline
Smältpunkt 220°C to 222°C (Decomposition)
MDL-nummer MFCD00064318
Synonym (S)-(-)-Proline, Pro, (S)-(-)-Proline
Densitet 1.35 To 1.38 g/cm3 at 25°C
Kvantitet 100 g
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.