Läs mer
(S)-(+)-Prolinol, 98 %
Produktkod. 11322267
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322267 1 g 1g
11332267 5 g 5g
11342267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09779.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 23356-96-9 | C5H11NO | 101,149 g/mol
Det är en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en aktiv farmaceutisk
intermediär.
Löslighet
Fullständigt blandbar i vatten. Lösligt i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23356-96-9
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.149
MDL-nummer MFCD00005255
InChI-nyckel HVVNJUAVDAZWCB-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-prolinol, l-+-prolinol, s-pyrrolidin-2-ylmethanol, s-+-2-pyrrolidinemethanol, s-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-ylmethanol, l +-prolinol, 2s-pyrrolidin-2-yl methanol, s-+-2-hydroxymethyl pyrrolidine, s-+-prolinol
PubChem CID 640091
IUPAC-namn [(2S)-pyrrolidin-2-yl]metanol
LEDER C1CC(NC1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-Prolinol
Brytningsindex 1.4853
Densitet 1.025
Kokpunkt 74°C to 76°C (2mmHg)
Smältpunkt 42°C to 44°C
Kvantitet 1 g
Flampunkt 86°C (186°F)
Optisk rotation +31° (c=1 in Toluene)
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 79843
Löslighetsinformation Fully miscible in water. Soluble in chloroform.
Formel vikt 101.15
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-Prolinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(Pyrrolidin-1-yl)methanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.