Läs mer
Tocris Bioscience™ (S)-(-)-Propranolol hydrochloride
Beskrivning
More active enantiomer of the β-adrenoceptor antagonist propranolol .
Racemate, R-enantiomer and Glycol Metabolite also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Propranolol hydrochloride |
| CAS | 4221-03-8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C5H10O2 |
| Formel vikt | 295.81 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.13 |