missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-Propyl N,N-Diethyldithiocarbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-Propyl N,N-Diethyldithiocarbamate |
| CAS | 19047-77-9 |
| Molekylformel | C8 H17 N S2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N,N-Diethyl S-propyl Dithiocarbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NS2/c1-4-7-11-8(10)9(5-2)6-3/h4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCSC(=S)N(CC)CC |
| IUPAC-namn | propyl N,N-diethylcarbamodithioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.36 |
| Formel vikt | 191.0802 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?