Läs mer
(S)-Propyl Pramipexole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Propyl Pramipexole |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23N3S/c1-3-7-16(8-4-2)10-5-6-11-12(9-10)17-13(14)15-11/h10H,3-9H2,1-2H3,(H2,14,15)/t10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 253.1613 |