missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Propyl Pramipexole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Propyl Pramipexole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23N3S/c1-3-7-16(8-4-2)10-5-6-11-12(9-10)17-13(14)15-11/h10H,3-9H2,1-2H3,(H2,14,15)/t10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 253.1613 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?