missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-(-)-Propylene Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-Propylene Carbonate |
| CAS | 51260-39-0 |
| Molekylformel | C4H6O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (4S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (-)-(4S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (-)-1-Methyl-2,4-dioxolan-3-one, (4S)-4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one, (S)-(-)-1,2-Propylene carbonate, (S)-Propylene carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1COC(=O)O1 |
| IUPAC-namn | (4S)-4-methyl-1,3-dioxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.09 |
| Formel vikt | 102.0317 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?