Läs mer
S protein RBD anti-SARS-CoV-2, Clone: AM180, ACROBiosystems
HEK293 Monoclonal Antibody
4700.00 SEK - 34505.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | S protein RBD |
|---|---|
| Klona | AM180 |
| Användningsområden | ELISA |
| Konjugera | Unconjugated |
| Form | Powder |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17206550
|
ACROBiosystems
SPD-M180-100ug |
100 μg |
4700.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17216550
|
ACROBiosystems
SPD-M180-1mg |
1 mg |
34505.00 SEK
1mg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This product is a specific antibody against SARS-CoV-2 Spike protein RBD domain. Cross-reactivity with RBD of other coronaviruses has not been tested.Specifikationer
| S protein RBD | |
| ELISA | |
| Powder | |
| RUO | |
| Lyophilized from 0.22μm filtered solution in PBS, pH7.4. Normally trehalose is added as protectant before lyophilization. | |
| Primary | |
| This product is a specific antibody against SARS-CoV-2 Spike protein RBD domain. Cross-reactivity with RBD of other coronaviruses has not been tested. |
| AM180 | |
| Unconjugated | |
| Human (HEK293) | |
| SARS-CoV-2 | |
| IgG1 κ | |
| -20°C | |
| Recombinant Antibodies |