Läs mer
(S)-Prunasin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Prunasin |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO6/c15-6-9(8-4-2-1-3-5-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(7-16)21-14/h1-5,9-14,16-19H,7H2/t9-,10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1 |
| Formel vikt | 295.1056 |