missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Pulegone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(-)-Pulegone |
| CAS | 3391-90-0 |
| Molekylformel | C10 H16 O |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | (S)-5-methyl-2-(1-methylethylidene)-cyclohexane, (S)-(-)-p-Menth-4(8)-en-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1CCC(=C(C)C)C(=O)C1 |
| IUPAC-namn | (5S)-5-methyl-2-propan-2-ylidenecyclohexan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.233 |
| Formel vikt | 152.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?