Läs mer
(S)-Pyroglutaminol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Pyroglutaminol |
| CAS | 17342-08-4 |
| Molekylformel | C5H9NO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidone, (S)-2-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-5-one, (+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H]1CCC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | (5S)-5-(hydroxymetyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.13 |
| Formel vikt | 115.0633 |