Läs mer
(S)-Pyroglutaminol, TRC
Produktkod. 30427278
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30427278 5 g
1 options
Produktkod. 30427278 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9975255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Pyroglutaminol
CAS 17342-08-4
Molekylformel C5H9NO2
Kvantitet 5 g
Synonym (S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidone, (S)-2-(Hydroxymethyl)pyrrolidin-5-one, (+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
InChI formel InChI=1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
LEDER OC[C@@H]1CCC(=O)N1
IUPAC-namn (5S)-5-(hydroxymetyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 115.13
Formel vikt 115.0633