Läs mer
(S)-Quizalofop Ethyl, TRC
Produktkod. 30423351
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423351 500 mg
30408986 50 mg
30415710 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30423351 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCQ164650500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100646-52-4
Molekylformel C19H17ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 372.8
Synonym 2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-Ethyl Ester-(S)-Propanoic Acid, (-)-Quizalofop Ethyl
IUPAC-namn etyl(2S)-2-[4-(6-klorokinoxalin-2-yl)oxyfenoxy]propanoat
LEDER CCOC(=O)[C@H](C)Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-Quizalofop Ethyl
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H17ClN2O4/c1-3-24-19(23)12(2)25-14-5-7-15(8-6-14)26-18-11-21-17-10-13(20)4-9-16(17)22-18/h4-12H,3H2,1-2H3/t12-/m0/s1
Formel vikt 372.0877