Läs mer
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-(C3-PEG)2-C6-Cl
Beskrivning
(S,R,S)-AHPC-(C3-PEG)2-C6-Cl is capable of inducing the degradation of GFP-HaloTag7 in cell-based assays.
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 749.44 g/mol |
| CAS | 1835705-61-7 |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | VHL Ligand-Linker Conjugates 11 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 11 |
| Löslighet | Ethanol : 100 mg/mL (133.43 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.43 mM) |