Läs mer
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-N3
Produktkod. 16461556
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Dimensione della confezione:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
16461556 500 mg -
16480086 2 g -
16421009 1 g 1g
16414906 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16461556 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY103598
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-N3 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and 3-unit PEG linker used in PROTAC technology.
Specifica
Molekylvikt (g/mol) 645.77 g/mol
CAS 1797406-80-4
Innehåll och lagring Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 500 mg
Synonym VH032-PEG3-N3 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 8 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 12
Löslighet Ethanol : 100 mg/mL (154.85 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 50 mg/mL (77.43 mM; Need ultrasonic)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.