Läs mer
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 619.77 g/mol |
| CAS | 2010159-56-3 |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | VH032-PEG3-NH2 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 1 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 5 Free Base |