Läs mer
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 656.23 g/mol |
| CAS | 2097971-11-2 |
| Innehåll och lagring | -80°C, protect from light, stored under nitrogen |
| Frakt skick | Shipping with dry ice |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | VH032-PEG3-NH2 hydrochloride ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 1 hydrochloride ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 5 |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (76.19 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 50 mg/mL (76.19 mM) |