missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG4-N3
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 689.82 g/mol |
| CAS | 1797406-81-5 |
| Innehåll och lagring | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | VH032-PEG4-N3 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 5 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 4 |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (72.48 mM; Need ultrasonic) |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering