missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG4-NH2 Produktkod.: 16451566

MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG4-NH2

Produktkod. 16451566
500 mg
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Förpackningsstorlek:
1g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16451566

Brand: MedChemExpress HY103604A

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG4-NH2 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and 4-unit PEG linker used in PROTAC technology.

Specifikationer

Molekylvikt (g/mol) 663.83 g/mol
CAS 2010159-57-4
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Kvantitet 500 mg
Synonym VH032-PEG4-NH2 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 4 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 7 Free Base
Löslighet DMSO : 170 mg/mL (256.09 mM; Need ultrasonic)
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG4-NH2

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.