missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt |
| CAS | 1216494-11-9 |
| Molekylformel | C18H17D3N3NaO3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-[(R)-[[4-(3-Methoxypropoxy)-3-methyl-2-pyridinyl]methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole-d3 Sodium Salt, R-(+)-Rabeprazole-d3 Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1/t25-;/m1./s1/i2D3; |
| LEDER | O=[S@](CC1=NC=CC(OCCCOC([2H])([2H])[2H])=C1C)C2=NC3=CC=CC=C3N2[Na] |
| IUPAC-namn | sodium (R)-2-(((4-(3-(methoxy-d3)propoxy)-3-methylpyridin-2-yl)methyl)sulfinyl)benzo[d]imidazol-1-ide |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.44 |
| Formel vikt | 384.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?