missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-Rasagiline Mesylate, TRC

Produktkod. 30133696
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133696 5 mg
30011276 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133696 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR1260055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 202464-88-8
Molekylformel C13H17NO3S
Molekylvikt (g/mol) 267.34
Synonym (1S)-2,3-Dihydro-N-2-propyn-1-yl-1H-inden-1-amine Mesylate, (S)-2,3-Dihydro-N-2-propynyl-1H-inden-1-amine Mesylate, TVP 1022 Mesylate;
IUPAC-namn (S)-N-(Prop-2-yn-1-yl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine Methanesulfonate
LEDER CS(=O)(=O)O.C#CCN[C@H]1CCC2=CC=CC=C12

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-Rasagiline Mesylate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m0./s1
Formel vikt 267.0929
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.