Läs mer
(S)-(-)-Rivastigmine-d6 L-Tartrate (N,N-dimethyl-d6), CDN
Produktkod. 30316908
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30316908 0.01 g
30318416 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30316908 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND75390.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Rivastigmine-D6 (N,N-di(methyl-D3)) Hydrogen Tartrate
CAS 194930-00-2
Molekylformel C14 D6 H16 N2 O2 . C4 H6 O6
Kvantitet 0.01 g
Synonym Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-[di(methyl-d3)amino]ethyl]phenyl ester, -, (2 R,3 R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (9 CI), Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-[di(methyl-d3)amino]ethyl]phenyl ester, (S)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Rivastigmine-d6 tartrate, 3-[(1 S)-1-[Di(methyl-d3)amino]ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate hydrogen tartrate, Rivastigmine-D6 (N,N-di(methyl-D3)) hydrogen tartrate
InChI formel InChI=1 S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11 H,6H2,1-5H3;1-2,5-6 H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m01/s1/i3D3,4D3;
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])N([C@@H](C)c1cccc(OC(=O)N(C)CC)c1)C([2 H])([2 H])[2 H].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-namn [3-[(1 S)-1-[bis(trideuteriomethyl)amino]ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate;(2 R,3 R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 406.461
Formel vikt 406.222 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity