Läs mer
(S)-Rivastigmine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rivastigmine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 250.1681 |