Läs mer
(S)-Ropivacaine N-Isopropyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-Ropivacaine N-Isopropyl |
| CAS | 265120-58-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17H26N2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-(1-methylethyl)-2-piperidinecarboxamide, Ropivacaine EP Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O/c1-12(2)19-11-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(3)8-7-9-14(16)4/h7-9,12,15H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1 |
| LEDER | O=C([C@@H]1N(C(C)C)CCCC1)NC2=C(C)C=CC=C2C |
| IUPAC-namn | (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-propan-2-ylpiperidine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.4 |
| Visa mer |