Läs mer
Alfa Aesar™ (S,S)-(-)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride, 95%, ee 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15495095
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495095 250 mg 250mg
11445780 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15495095 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H25981.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1052707-05-7
Molekylformel C14H8Cl2F10N2
Molekylvikt (g/mol) 465.116
MDL-nummer MFCD09265323
InChI-nyckel JXHUHXWIKZGKIE-AXEKQOJOSA-N
Synonym 1s,2s-1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, s,s---1,2-bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, s,s-1,2-bis 2,3,4,5-pentafluorophenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride, ee
PubChem CID 73995083
IUPAC-namn (1S,2S)-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)ethane-1,2-diamine;dihydrochloride
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C(C(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)N)N.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S,S)-(-)-1,2-Bis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Smältpunkt >200°C
Anteckningar om analysprocent ee 99 %
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation −28° (c=1 in Methanol)
Formel vikt 465.13
Procent renhet 95%