Läs mer
(S,S)-[2-(4'-isopropyloxazolin-2'yl)ferrocenyl]difenylfosfin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11995921 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11995921 100 mg Glasflaska 100mg
11905931 250 mg Glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11995921 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437281000
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 163169-29-7
Molekylformel C28H28FeNOP
Molekylvikt (g/mol) 481.36
MDL-nummer MFCD15144869
InChI-nyckel FELCHLOAEMNOQM-KISGOYOSNA-N
Synonym (S)[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]-4-isopropyloxazoline
IUPAC-namn (S,S)-[2-(4-isopropyl-2-oxazolinyl)ferrocenyl]difenylfosfin
LEDER [Fe].c1cccc1.CC(C)[C@H]1COC(=N1)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S,S)-[2-(4′-Isopropyloxazolin-2′yl)ferrocenyl]diphenylphosphine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 162.0°C to 165.0°C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 481.35
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.