Läs mer
(S,S)-(+)-2,5-bis(metoximetyl)pyrrolidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10593884 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10593884 1 g Glasflaska 1g
10023500 250 mg Glasflaska 250mg
11986621 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10593884 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 293460010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 93621-94-4 | C8H17NO2 | 159.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93621-94-4
Molekylformel C8H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 159.23
MDL-nummer MFCD00210016
InChI-nyckel HDXYTIYVVNJFLU-YUMQZZPRSA-N
Synonym 2s,5s-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, s,s-2,5-bis-methoxymethylpyrrolidine, s,s-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, s,s-+ 2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, s,s-+-2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, 2s-2alpha,5beta-bis methoxymethyl pyrrolidine, 2s,5s---2,5-bis methoxymethyl pyrrolidine, 2s,5s-2,5-bis methoxymethyl-2,3,4,5-tetrahydropyrrole
PubChem CID 7019262
IUPAC-namn (2S,5S)-2,5-bis(metoximetyl)pyrrolidin
LEDER COCC1CCC(N1)COC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S,S)-(+)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4470 to 1.4490
Kvantitet 1 g
Specifikt rotationsförhållande +8° (20°C c=3,EtOH)
Specifik rotation + 8.00
Formel vikt 159.23
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.