Läs mer
(S,S)-(+)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 97+%
Produktkod. 15465666
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15465666 250 mg 250mg
15455666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15465666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60331.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 341968-71-6 | C21H22NP | 319.39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 341968-71-6
Molekylformel C21H22NP
Molekylvikt (g/mol) 319.39
MDL-nummer MFCD11044864
InChI-nyckel JWZAIGGNEGTDMG-AURADERDNA-N
Synonym 1s,2s-1-diphenylphosphino-1-phenylpropan-2-amine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 1s,2s-1-diphenylphosphanyl-1-phenylpropan-2-amine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1-methyl-2-phenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphane, 1s,2s-1-diphenylphosphino-1-phenyl-2-propanamine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine,min, s,s-+-2-amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropyl diphenylphosphine, kanata purity
PubChem CID 46176707
LEDER C[C@H](N)[C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S,S)-(+)-2-Amino-1-phenylpropyldiphenylphosphine
Smältpunkt 100°C to 107°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Optisk rotation +140° (c=0.5 in Chloroform)
IUPAC-namn (2-amino-1-fenylpropyl)difenylfosfan
Formel vikt 319.38
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.