Läs mer
Alfa Aesar™ (S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 97+%
Produktkod. 15445956
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445956 250 mg 250mg
15435956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445956 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H60702.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1091606-67-5
Molekylformel C26H24NP
Molekylvikt (g/mol) 381.46
MDL-nummer MFCD11045444
InChI-nyckel MIPGTOGPLXZBQX-QYRYXDJWNA-N
Synonym 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethanamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-amino-1,2-diphenylethyl diphenylphosphane, 1s,2s-1,2-diphenyl-2-aminoethyl diphenylphosphine, 1s,2s-2-diphenylphosphanyl-1,2-diphenylethan-1-amine, s,s-+-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, 1s,2s-2-diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine, kanata purity
PubChem CID 46177587
IUPAC-namn [(1S,2S)-2-amino-1,2-diphenylethyl]diphenylphosphane
LEDER N[C@H]([C@@H](P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S,S)-(+)-2-Diphenylphosphino-1,2-diphenylethylamine
Smältpunkt 87°C to 93°C
Kvantitet 250 mg
Optisk rotation +179° (c=0.5 in Chloroform)
Formel vikt 318.45
Procent renhet ≥97%