Läs mer
(S,S’)-3-Methyl-1-(2-piperidinophenyl)butylamine N-Acetyl-glutamate Salt, TRC
Produktkod. 30133545
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133545 250 mg
30007718 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133545 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM325925250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 219921-94-5
Molekylvikt (g/mol) 435.56
IUPAC-namn (2S)-2-acetamidopentanedioic acid;(1S)-3-methyl-1-(2-piperidin-1-ylphenyl)butan-1-amine
LEDER CC(C)C[C@H](N)c1ccccc1N2CCCCC2.CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1S)-3-Methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butan-1-amine N-Acetyl-L-glutamate
Molekylformel C16 H26 N2 . C7 H11 N O5
Synonym (1S)-3-Methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butan-1-amine N-Acetyl-L-glutamate, Repaglinide Imp. C (EP) as N-Acetyl-L-glutamate, L-Glutamic acid, N-acetyl-, compd. with (αS)-α-(2-methylpropyl)-2-(1-piperidinyl)benzenemethanamine (1:1), Benzenemethanamine, α-(2-methylpropyl)-2-(1-piperidinyl)-, (αS)-, N-acetyl-L-glutamate (1:1) (9CI)
InChI formel InChI=1S/C16H26N2.C7H11NO5/c1-13(2)12-15(17)14-8-4-5-9-16(14)18-10-6-3-7-11-18;1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h4-5,8-9,13,15H,3,6-7,10-12,17H2,1-2H3;5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t15-;5-/m00/s1
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 435.2733
Frakt skick Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.