Läs mer
(S,S)-Dihydro Bupropion Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30372918
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372918 50 mg
30388049 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30372918 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44829050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S,S)-Dihydro Bupropion Hydrochloride
CAS 292055-71-1
Molekylformel C13 H20 Cl N O . HCl
Kvantitet 50 mg
Synonym (alphaS)-3-Chloro-alpha-[(1S)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]-benzenemethanol Hydrochloride, BW-A 494U, (R*,R*)-3-Chloro-alpha-[1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol Hydrochloride, (alphaR)-rel-3-Chloro-alpha-[(1R)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benezenemethanol Hydrochloride, (alphaS)-rel-3-chloro-alpha-[(1S)-1-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethyl]benzenemethanol Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H20ClNO.ClH/c1-9(15-13(2,3)4)12(16)10-6-5-7-11(14)8-10;/h5-9,12,15-16H,1-4H3;1H/t9-,12+;/m0./s1
LEDER [C@H]([C@@H](NC(C)(C)C)C)(O)C1=CC(Cl)=CC=C1.Cl
IUPAC-namn (1S,2S)-2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 278.21794
Formel vikt 277.1
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.