Läs mer
(S,S)-Fluvastatin Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S,S)-Fluvastatin Sodium Salt |
| CAS | 194935-01-8 |
| Molekylformel | C24H25FNNaO4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | [S-[R*,R*-(E)]]-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic Acid Monosodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26FNO4.Na/c1-15(2)26-21-6-4-3-5-20(21)24(16-7-9-17(25)10-8-16)22(26)12-11-18(27)13-19(28)14-23(29)30;/h3-12,15,18-19,27-28H,13-14H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/b12-11+;/t18-,19+;/m1./s1 |
| LEDER | O=C(O[Na])C[C@@H](O)C[C@H](O)/C=C/C(N1C(C)C)=C(C2=CC=C(F)C=C2)C3=C1C=CC=C3 |
| IUPAC-namn | sodium (3S,5S,E)-7-(3-(4-fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indol-2-yl)-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.45 |
| Formel vikt | 433.17 |