Läs mer
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin, 98+%
Produktkod. 15428999
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428999 25 g 25g
15418999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428999 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14082.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2325-10-2 | C14H14O2 | 214.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2325-10-2
MDL-nummer MFCD00064255
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Smältpunkt 148°C to 150°C
Färg Vitt
Molekylformel C14H14O2
Kvantitet 25 g
Beilstein 2330888
Merck Index 14,4777
Synonym s,s---hydrobenzoin, 1s,2s-1,2-diphenylethane-1,2-diol, s,s-hydrobenzoin, s,s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, hydrobenzoin,-, unii-wx45q7714b, 1,2-ethanediol, 1,2-diphenyl-, 1s,2s, s,s-1,2-diphenylethylene glycol, 1s,2s---1,2-diphenyl-1,2-ethanediol, isohydrobenzoin
InChI-nyckel IHPDTPWNFBQHEB-KBPBESRZSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)O)O
IUPAC-namn (1S,2S)-1,2-difenyletan-1,2-diol
Molekylvikt (g/mol) 214.26
PubChem CID 853020
Formel vikt 214.27
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.